1.13303
Bactident™ E. coli
suitable for detection
Synonym(e):
Test auf E. coli
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Bactident™
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Aufnahme
sample(s) (environmental)
water
Anwendung(en)
detection
environmental
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Citrobacter spp.
Escherichia coli
Proteus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
– Escherichia coli 194: +
– Escherichia coli ATCC 4351: +
– Proteus rettgeri ATCC 13315: -
– Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Indolbildung
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
– Escherichia coli 194: +
– Escherichia coli ATCC 4351: +
– Proteus rettgeri ATCC 13315: +
– Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger-Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
96.8 °F
Flammpunkt (°C)
36 °C