1.04141
Singlepath® E. coli O157 Kit
suitable for immunological and lateral flow assay in Food and Beverages applications
Synonym(e):
Schnelltest E. coli Lebensmittel
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Singlepath® E. coli, suitable for lateral flow assay, for Escherichia coli, input: food(s)
Agentur
according to AOAC® PTM
Qualitätsniveau
Produktlinie
Singlepath®
Haltbarkeit
24 mo.
Verpackung
pack of 25 strips
Hersteller/Markenname
Singlepath®
Methode(n)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
Aufnahme
food(s)
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli (O157)
enterovirulent E. coli (EEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schnelle und zuverlässige Methode
- Hohe Sensitivität und Spezifizität im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden
- Zur Durchführung sind weder spezielle Ausrüstung noch fachkundiges Personal erforderlich.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150:
entspricht
- E. coli O157:H7 HUSCL8: entspricht
- E. coli O55:H7 TB182A: entspricht
Verwandter Inhalt
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.