1.04140
Singlepath® Salmonella
suitable for lateral flow assay, input: food(s), for Salmonella spp.
Synonym(e):
Schnelltest Salmonella Lebensmittel
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to AOAC® PTM
Qualitätsniveau
Produktlinie
Singlepath®
Haltbarkeit
15 mo.
Verpackung
pack of 25 strips
Methode(n)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
Aufnahme
food(s)
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Citrobacter spp.
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schnelle und zuverlässige Methode
- Hohe Sensitivität und Spezifizität im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden
- Zur Durchführung sind weder spezielle Ausrüstung noch fachkundiges Personal erforderlich.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Leistungstest (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Leistungstest (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Leistungstest (Citrobacter freundii ATCC 8090): -
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Verwandter Inhalt
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.