Merck
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
Synonym(e):
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Y(NO3)3 · 6 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-802-6
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Löslichkeit:
2304 g/L
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
51.8 °C
Löslichkeit
2304 g/L
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1100 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Y+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChIKey
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch; ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable