Merck
1.03965
Supelco
Eisen(II)sulfat-Heptahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Eisen(II)sulfat-Heptahydrat, Eisen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
FeO4S · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-753-5
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.5-102.0% (manganometric)
Form
solid
Wirksamkeit
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
Dichte
1.89 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.0025%
Cr: ≤0.0050%
Cu: ≤0.001%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.05%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0050%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0050%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Ersetzt: FX0260-1
Hinweis zur Analyse
Assay (manganometrisch): 99,5–102,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 3,0–4,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cr (Chrom): ≤ 0,0050 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe III (Eisen III): ≤ 0,02 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,05 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Ni (Nickel): ≤ 0,0050 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0050 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0025 %
In Ammoniumhydroxid nicht ausfällbare Anteile: ≤ 0,1 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable