Merck
1.06649
Supelco
Natriumsulfat
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Größe auswählen
500 G
CHF 49.30
1 KG
CHF 75.80
5 KG
CHF 265.00
25 KG
CHF 1’140.00
CHF 49.30
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 49.30
1 KG
CHF 75.80
5 KG
CHF 265.00
25 KG
CHF 1’140.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-820-9
NACRES:
NA.21
CHF 49.30
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
1400‑1600 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Verlinkung
Ersetzt: SX0761-20
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0%
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): 98,5 - 101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,2 - 8,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 0,5 %
Glühverlust (800 °C): ≤ 0,5 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Protokolle
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf