1.01546
N,N′-Methylenebisacrylamide
for electrophoresis, special grade for molecular biology
Synonym(e):
BIS, Bisacrylamid, Diacrylamidomethan, MBA
Größe auswählen
CHF 213.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 213.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Form
crystalline powder
Wirksamkeit
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
electrophoresis: suitable
pH-Wert
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (decomposition)
Dichte
1.235 g/cm3 at 30 °C
Schüttdichte
200 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChIKey
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Beschreibung): kristallines Pulver
Freie Säure (als Acrylsäure): ≤ 0.02 %
Wasser: ≤ 0.5 %
Gehalt (acidimetrisch nach Verseifung): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
DNasen (Exo- und Endonucleasen): nicht nachweisbar
RNasen: nicht nachweisbar
Proteasen: nicht nachweisbar
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable