1.12553
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660)
for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
Synonym(e):
Coomassie Brilliant blue R 250 (C.I. 42660), protein stain
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
protein staining: suitable
pH-Wert
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
174-180 °C
Löslichkeit
20 g/L
Schüttdichte
250 kg/m3
εmax
≥300 at 554-563 nm at 0.025 g/L (pH 7.0)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2ccc(cc2)[C+](c5ccc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30,46H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H-,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChIKey
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 7.0): 554 - 563 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; Puffer pH 7.0; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 300
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Eignung für die Elektrophorese: entspricht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable