1.10537
Carrez-Klassifizierungs-Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
Qualitätsniveau
Konzentration
5 ×
Methode(n)
photometry: suitable
Aufnahme
food(s)
Anwendung(en)
sample preparation
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Reagens-Kit für die Probenvorbereitung für Lebensmittelanalysen, fünffach konzentriert
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable