Merck
1.05012
Supelco
Kaliumhydroxid
pellets EMPLURA®
Synonym(e):
Kaliumlauge, Aetzkali
Größe auswählen
1 KG
CHF 89.50
5 KG
CHF 324.00
50 KG
CHF 1’610.00
CHF 89.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 89.50
5 KG
CHF 324.00
50 KG
CHF 1’610.00
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
EG-Index-Nummer:
215-181-3
NACRES:
NA.21
CHF 89.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Anionenspuren
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Transformation of hard pollen into soft matter: Diese Studie demonstriert die Transformation von hartem Pollen in weiche Materie mittels Kaliumhydroxidbehandlung und liefert Einblicke in potenzielle Anwendungen neuartiger Materialen in weichen Robotern und anderen Bereichen (Fan et al., 2020).
  • Radiation induced oxidation of [(18)F]fluorothia fatty acids under cGMP manufacturing conditions: Diese Studie unterstreicht die Rolle von Kaliumhydroxid bei der Oxidation von radioaktiv markierten Fettsäuren, die für die Herstellung von Radiopharmaka, die in der medizinischen Bildgebung verwendet werden, entscheidend ist (Pandey et al., 2020).
  • Molecular epidemiology of otomycosis in Isfahan revealed a large diversity in causative agents: In dieser Studie wurden Kaliumhydroxidpräparate eingesetzt, um Pilzerreger der Otomykose zu identifizieren. Die Forscher belegen die Bedeutung dieser Präparate in der klinischen Diagnostik und in mikrobiologischen Studien (Aboutalebian et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, KOH): ≥ 84,0 %
Carbonat (als K₂CO₃): ≤ 2,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable