Merck
PHCC360KIT
Millipore
Scepter 3.0 Automatischer Zellzähler im Pipettenformat
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Synonym(e):
Cell counting instrument
About This Item
UNSPSC-Code:
41131501
NACRES:
NC.56
Hersteller/Markenname
Scepter
Methode(n)
cell counting: suitable
Partikelgröße
6-36 μm
Kompatibilität
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der automatische Zellzähler Scepter 3.0 bietet eine schnelle Methode für die Zellzählung in einem gebrauchsfreundlichen Pipettenformat. Der Scepter 3.0 ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit Zelltypen geprüft, die den heutzutage genutzten entsprechen. Nach Herstellung einer Verdünnung der betreffenden Zellkultur wird der Anwender mithilfe von Anweisungen auf dem Display durch die Probennahme geführt. Weniger als 30 Sekunden, nachdem der Scepter Zellzähler die Probe in den Scepter Zellzähler-Sensor aufgesaugt hat, werden auf dem Scepter Zellzähler-Display folgende Werte angezeigt:
  • Zellkonzentration
  • Durchschnittliche Zellgröße
  • Durchschnittliches Zellvolumen
  • Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Das Gerät speichert bis zu 999 Zählungen, die auf den Computer des Anwenders heruntergeladen und für weitere Datenbearbeitung hochgeladen werden können.
Der Scepter 3.0 Zellzähler ist sowohl mit dem 40-µM- als auch mit dem 60-µM-Zellzähler-Sensor des Scepter 3.0 kompatibel. In diesem Kit (PHCC360KIT) ist eine Gratispackung mit 60-μm-Sensoren enthalten (50 Stück).
Komponenten
  • 1 Scepter 3.0 automatischer Zellzähler im Pipettenformat
  • 1 Test-Bead-Fläschchen
  • 1 Ladestation
  • 50 Sensoren (60 μm)
Sonstige Hinweise
Der Scepter 3.0 Zellzähler ist mit den Sensoren der vorherigen Generation nicht kompatibel; er ist nur mit den unter „Verwandte Produkte“ aufgeführten Scepter 3.0 Zellzähler-Sensoren kompatibel.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Data for validated human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Find answers to frequently asked questions about the Millicell® ERS 3.0, from probe depth adjustment to instrument maintenance and troubleshooting.
Protokolle
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Verwandter Inhalt
Optimieren Sie die Erfassung und Analyse von Daten zum transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) dank anwenderfreundlicher Verbesserungen, darunter eine intuitiv bedienbare Touchscreen-Schnittstelle, eine Standsonde für die Messung im Well sowie automatische Datenprotokollierung.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
Alle anzeigen