1.09693
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Methyl laurate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp (Schmelzpunkt)
5 °C
Übergangstemp.
flash point 115.6 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
282.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
139 °C - closed cup