Merck
76159
Supelco
Methylpalmitat
analytical standard
Synonym(e):
n-Hexadecansäuremethylester, Methyl-palmitat, Methylhexadecanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
Beilstein:
1780973
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChIKey
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylpalmitat (MeP) ist eine Komponente von Biodiesel mit hohem Schmelzpunkt.[1] Es wird in einer Reihe von Aromen und Duftstoffen eingesetzt[2] und kommt in Palmöl-ähnlichen Ausgangsstoffen reichlich vor.[3]
Methylpalmitat ist ein Fettsäuremethylester, der potenzielle entzündungshemmende und antifibrotische Wirkungen aufweist, indem er die bleomycininduzierte Lungenentzündung vorbeugt und den Kernfaktor-Kappa-β-Signalweg (NF-κB) hemmt.[4]
Anwendung
Methylpalmitat kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Biodieselproben[5][6] mittels Chromatografieverfahren eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)