If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.08325
Toluol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Toluol, Methylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000002% As (Arsenic)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0006 meq/g Alkalinity
≤0.005% Benzene (GC)
≤0.03% Water
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 4 °C
Löslichkeit
0.52 g/L
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.00005%
Au: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
In: ≤0.000002%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Pt: ≤0.000002%
Sb: ≤0.000002%
Sn: ≤0.00001%
Ti: ≤0.000005%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.000002%
SMILES String
Cc1ccccc1
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Toluolnachweis in biologischen Proben mit SPME-GC-MS: In dieser Forschungsarbeit wird eine Methode zum Nachweis von Toluol in biologischen Proben unter Verwendung von Festphasenmikroextraktion in Kombination mit Gaschromatographie-Massenspektrometrie (SPME-GC-MS) vorgestellt. Die Methode zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit aus und eignet sich daher für die biologische Überwachung der Toluolexposition (Suh et al., 2015).
- Adsorptionseigenschaften von Toluol auf metallorganischen Gerüstverbindungen: In dieser Arbeit werden die Adsorptionseigenschaften von Toluol auf verschiedenen metallorganischen Gerüstverbindungen (MOF) untersucht. Es werden die effizientesten MOFs zur Toluoladsorption genannt und Einblicke in industrielle Anwendungen in der Luftreinigung gegeben (Zhang et al., 2019).
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf