Wichtige Dokumente
1.05697
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Lithium sulfate monohydrate
Größe auswählen
50 G
CHF 240.00
CHF 240.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 240.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Li2O4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.94 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-820-4
NACRES:
NB.21
CHF 240.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
for inorganic trace analysis
Assay
99.99%
Form
solid
Wirksamkeit
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
120 °C
Löslichkeit
340 g/L
Dichte
2.05 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
940 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChIKey
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99.99 %
Gehalt (potentiometrisch): ≥ 99.0 %
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 10 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0.05 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
La (Lanthan): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.05 ppm
Na (Natrium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0.20 ppm
Rechtliche Hinweise
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable