1.05694
Lithiumsulfatmonohydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Lithiumsulfatmonohydrat
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH-Wert
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
120 °C
Löslichkeit
340 g/L
Dichte
2.05 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
940 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChIKey
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,05 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (150 °C): 13,0–15,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable