Merck
62612
Sigma-Aldrich
Lithiumsulfat Monohydrat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Lithium sulfate (Li2SO4) monohydrate
About This Item
Lineare Formel:
Li2SO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
solid
Löslichkeit:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
pH-Wert
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES String
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChIKey
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Kristallographische Studien in der Molekularbiologie: Lithiumsulfat-Monohydrat ist wesentlich bei der Vorbereitung von Kristallstrukturen für biochemische Assays und erleichtert die Entschlüsselung komplexer biologischer Strukturen wie des neuartigen NEIL1-Nanokörpers. Dies hat große Bedeutung für die Genforschung und pharmazeutische Anwendungen (Thompson et al., 2023).
  • Verbesserte Kernspinresonanzspektroskopie: Lithiumsulfat-Monohydrat wird in der Spektroskopie Multiple-Quantum-Magic-Angle-Spinning verwendet und verbessert die Auflösung und Qualität von NMR-Studien. Diese Anwendung hat entscheidende Bedeutung für die Weiterentwicklung molekularer Charakterisierungsverfahren, die in der pharmazeutischen Synthese und der Materialwissenschaft eingesetzt werden (Rovnyak et al., 2003).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1