1.05174
Hämatoxylin-Lösung modifiziert nach Gill III
for microscopy
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH-Wert
2.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Eine 500-ml-Flasche reicht für 1500 bis 2500 Färbungen. Die Lösung ist ein CE-registriertes IVD-Produkt. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Zellkerne: dunkelblau bis dunkelviolett
Zytoplasma: rosa bis rot
interzelluläre Substanzen: rosa bis rot
Erythrozyten: gelb bis orange
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.