H3136
Hämatoxylin
certified by the Biological Stain Commission
Synonym(e):
Natural Black 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChIKey
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Visualisieren anatomischer Strukturen und Erkennen des blauen Kerns (Locus coeruleus) neben dem periaquäduktalen Grau in Hirnstammproben
- Gegenfärbung für Zellkerne Gegenfärben von Adipozyten mit einem Hämatoxylin-Reagens zur Visualisierung des Zellkerns
- Färben von Lungengewebe für die histologische Analyse
Eignung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)