44944
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
Synonym(e):
Eisenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
crystallized
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Assay
98.0-102% (RT)
Form
crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.002% free chlorine (Cl)
≤0.01% phosphorous compounds (as PO4)
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- Synthese von of 2-substituierten 4(3H)-Chinazolinonen (Ausbeute = 77–93 %).
- Oxidation von 1,4-Dihydropyridinen (1,4-DHPs) zu entsprechenden Pyridinen.
- Oxidation von 4-Isopropyl-1,4-DHP zu dealkyliertem Pyridin.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable