Merck
31232-M
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
Eisenchlorid
About This Item
Lineare Formel:
FeCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Fe2+: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat kann durch Kristallisierung von Eisen(III)-chlorid aus Wasser hergestellt werden. Seine Kristallstruktur wurde mittels Daten von dreidimensionalen Einkristall-Röntgenstrukturanalysen untersucht. Seine Kristalle haben zwei Chloridionen und vier Wassermoleküle, die um jedes Eisenion angeordnet sind, um oktaedrische trans-[FeCl2(OH2)4]+-Ionen mit C2h-2/m-Symmetrie zu bilden.
Anwendung
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat kann als Oxidationsmittel für die folgenden Umwandlungen verwendet werden:
  • Synthese von 2-substituierten 4(3H)-Chinazolinonen (Ausbeute = 77–93 %) mittels Kondensierung von Aldehyden mit Anthranilamid.
  • Oxidation von 1,4-Dihydropyridinen (1,4-DHPs) zu entsprechenden Pyridinen.
  • Oxidation von 4-Isopropyl-1,4-DHP zu dealkyliertem Pyridin.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)