Merck
236489
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
greener alternative
ACS reagent, 97%
Synonym(e):
Eisenchlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 46.10
100 G
CHF 47.50
500 G
CHF 136.00
6 X 500 G
CHF 719.00
CHF 46.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 46.10
100 G
CHF 47.50
500 G
CHF 136.00
6 X 500 G
CHF 719.00
About This Item
Lineare Formel:
FeCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 46.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Assay
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Form
chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Eisenkatalysatoren sind kostengünstig und umweltschonend. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat kann in folgenden Reaktionen als Katalysator eingesetzt werden:
  • Veresterung von Fettsäuren und Alkoholen zur Synthese von Fettsäureestern.
  • Regioselektive Arylierungen von α-Amidosulfonen mit elektronenreichen Arenen zur Synthese von unsymmetrischen oder bisymmetrischen Triarylmethanen über die Friedel-Crafts-Alkylierung.
  • Synthese von Acylazid-Derivaten durch die Acylierung von Natriumazid mit N-Acylbenzotriazolen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)
Magdalena Delgado et al.
Biochemical pharmacology, 162, 213-223 (2018-12-24)
Microtubule targeting agents (MTAs) have been reported to manifest their cytotoxic effects not only in mitosis but also in interphase. However, the relationship between phase-specific susceptibility and MTA concentration, especially with respect to microtubule integrity, remains poorly defined. In addition
Sheng He et al.
Biomaterials, 258, 120285-120285 (2020-08-12)
Myocardial fibrosis, resulting from ischemic injury, increases tissue resistivity in the infarct area, which impedes heart synchronous electrical propagation. The uneven conduction between myocardium and fibrotic tissue leads to dys-synchronous contraction, which progresses towards ventricular dysfunction. We synthesized a conductive
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 553-553 (1994)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I calculate the percentage of a specific element in a compound, like the elemental iron in 236489 BCCF3238?
    1 answer
    1. The elemental iron in this product can be determined by dividing the molecular weight of iron by the molecular weight of the material, assuming 100% purity. For lot BCCF3238 with a purity of 99.0%, the calculation, taking purity into account, would be: 55.845 g/mol / (270.30 g/mol / 0.99) = ~20.45%. This translates to approximately 204.5 mg of Fe(III) per gram of ferric chloride hexahydrate.