103785
Eigelb-Tellurit-Emulsion
pasteurized, 20%, suitable for microbiology
Biologische Quelle
chicken egg yolk
Qualitätsniveau
Agentur
APHA
ISO 6888
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA (BAM)
Form
liquid
Konzentration
20%
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eigelb-Tellurit-Emulsion ist eine stabilisierte Emulsion von Eigelb zur mikrobiologischen Verwendung. Es wird Nährmedien direkt zugegeben, um Stämme koagulasepositiver Staphylokokken gemäß ihrer Lecithinase-Aktivität zu identifizieren. Kaliumtellurit weist eine selektive Aktivität auf und ermöglicht das Wachstum von Staphylokokken als schwarze Kolonien. Eigelb ermöglicht den Nachweis mikrobieller Lecithinase-Aktivität und Tellurit-Reduktion.
Anwendung
Eigelb-Tellurit-Emulsion ist ein Zusatz, der aus einer Emulsion von Eigelb besteht und als Ergänzungsmittel in der Zubereitung von Baird-Parker-Agarbasismedium zum Nachweis von Staphylokokken eingesetzt wird.
Verlinkung
Ersetzt: 1.03785.0007
Hinweis zur Analyse
Aussehen: hellgelbe Emulsion
Sterilitätsprüfung: steril
Typische Zusammensetzung: Steriles Eigelb 200 ml; NaCl 4,25 g; Kaliumtellurit 2,1 g; Aqua dest. ad 1000 ml.
Eigelb-Tellurit-Emulsion getestet in BAIRD-PARKER-Agar, Art.-Nr. 1.05406.
Inokulum auf Referenzmedium
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
10–100
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): 10–100
Inokulum
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
>10⁴
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): >10⁴
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): >10⁴
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): >10⁴
Wiederfindung auf Testmedium
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
≥ 70 %
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 70 %
Wachstum
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): schwach bis befriedigend
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): schwach bis befriedigend
Koloniefarbe
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
schwarz
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): schwarz
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): schwarzgrau
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): schwarzgrau
Klare Zonen
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): +
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): -
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
Inkubation: 24–48 Std. bei 37 °C, E. coli: 48 Std. Referenz: Trypton-Soja-Agar.
Sterilitätsprüfung: steril
Typische Zusammensetzung: Steriles Eigelb 200 ml; NaCl 4,25 g; Kaliumtellurit 2,1 g; Aqua dest. ad 1000 ml.
Eigelb-Tellurit-Emulsion getestet in BAIRD-PARKER-Agar, Art.-Nr. 1.05406.
Inokulum auf Referenzmedium
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
10–100
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): 10–100
Inokulum
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
>10⁴
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): >10⁴
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): >10⁴
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): >10⁴
Wiederfindung auf Testmedium
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
≥ 70 %
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 70 %
Wachstum
– Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
– Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): schwach bis befriedigend
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): schwach bis befriedigend
Koloniefarbe
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
schwarz
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): schwarz
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): schwarzgrau
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): schwarzgrau
Klare Zonen
– Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
– Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): +
– Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159): -
– Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
Inkubation: 24–48 Std. bei 37 °C, E. coli: 48 Std. Referenz: Trypton-Soja-Agar.
Sonstige Hinweise
Ursprung des Stamms: CECT® 4972
Andere Zellkultursammlungen:
DSM 17076
ATCC® 700728
NCTC 12900
Andere Zellkultursammlungen:
DSM 17076
ATCC® 700728
NCTC 12900
Rechtliche Hinweise
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium