1.09875
Bacillus cereus-Selektivergänzung
selective by defined nutrients for Bacillus cereus, pkg of 10 vials, for the preparation of MYP Agar Base
Synonym(e):
Bacillus cereus, MYP-Selektivergänzung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
GranuCult™ Mannitol egg yolk polymyxin agar (base) (1.05267)
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Polymyxin B sulfate, 50000 (IU)
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective by defined nutrients for Bacillus cereus
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Inokulum auf Referenzmedium
– Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
10 – 100
– Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): 10- 100
Rückgewinnung auf Testmedium
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
≥ 70 %
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): kein Limit
Koloniefarbe
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
pink
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): gelb
Präzipitat
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001):
+
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): -
Wachstum
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
kein Wachstum
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): kein Wachstum
Inkubation: Bacillus 24-48 Std. 30 °C aerob; andere Stämme 48 Std. 30 °C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable