1.05463
GranuCult® Keimzähl-Agar
GranuCult® prime, ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Synonym(e):
Aerobes Keimzähl-Agar, Standardmethoden-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
APHA
FDA-BAM
ISO 17410
ISO 4833
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
22.5 g/L
Schüttdichte
560 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
aerobic bacteria (total)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.