Merck
74226
Millipore
Koagulase-Test (Röhrchen)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Tube Coagulase Test
Größe auswählen
1 SET
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
CHF 165.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171621
NACRES:
NA.85
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Staphylococcus spp.
Anwendung
Zur Bestimmung von Coagulase-negativem bzw -positivem Verhalten bei Organismen (Staphylococcus aureus).
Verpackung
1 Box enthält 6 Ampullen (mit 3 mL lyophilisiertem Kaninchenplasma mit EDTA)
Prinzip
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)