1.02529
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.0% (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
348 g/L
Dichte
1.70 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
850 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 6.0 - 8.0
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0.01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.02 %
Pb (Blei): ≤ 0.0005 %
Zn (Zink): ≤ 0.001 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3