Wichtige Dokumente
1.01845
Supelco
tert-Butylmethylether
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropan, Methyl-tert-butylether, TBME
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
216-653-1
NACRES:
NA.03
bp:
55.3 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
268 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
isocratic
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.5-8.5 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
Kinematische Viskosität
0.409 cSt(40 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-108.6 °C
Übergangstemp.
flash point -28 °C
Löslichkeit
42 g/L
Dichte
0.74 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
PFAS testing
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
LiChrosolv®-Lösungsmittel weisen ein hohes Maß an UV-Durchlässigkeit, eine geringe Partikelzahl, Acidität und Alkalinität sowie ein geringes Maß an Abdampfrückstand auf. Dadurch eignen sie sich ideal für reproduzierbare Trennungen.
Anwendung
Für HPLC- und UHPLC-MS-Anwendungen vorgesehen.
Wird als Extraktionslösungsmittel zum Analysieren von Nukleotiden aus dem Darmmikrobiom von Drosophila-Fliegen vor der LC-MS-Analyse eingesetzt.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für UHPLC-MS und UHPLC-UV eignungsgeprüft und spezifiziert: für analytische Flexibilität
  • spezifizierte Qualität bei positiver und negativer Elektrospray-Ionisation (ESI) und chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck-Massenspektrometrie (APCI-MS) für geringste Nachweisgrenzen und Vertrauen in Analysen mit allen wichtigen MS-Modi (Test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • geringstes Verunreinigungsprofil: für interferenzfreie Basislinien (Test 2)
  • Durch einen 0,2-μm-Filter filtriert (Test 3), um Folgendes bereitzustellen:
—Eine lange Lebensdauer für Filter und mechanische Teile der HPLC-Systeme
—Verringertes Risiko einer Säulenverstopfung
  • In Borosilikatglasflaschen verpackt, um die Kontamination mit Metallionen zu minimieren
  • geringstes Maß an Spurenmetallverunreinigungen, um die Metallionenadduktbildung zu minimieren
—< 5 ppb
  • geringstes Maß an Polyethylenglycol(PEG)-Verunreinigungen im UHPLC-MS-Lösungsmittelangebot (PEG S/N Signal-Rausch-Verhältnis < 50)
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,02 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 60 %
Durchlässigkeit (bei 255 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (ab 280 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protocol for studying microbiome impact on host energy and reproduction in Drosophila
Gnainsky Y, et al.
STAR protocols, 3(2), 101253-101253 (2022)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf