Merck
1.03789
SAFC
Saccharose
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Verunreinigungen
≤0.3 IU/g endotoxin (low)
pH-Wert
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemikalien spielen bei der Stabilisierung von biologischen Arzneimitteln während des Herstellungs- und Formulierungsprozesses eine wichtige Rolle – z. B. durch Verhindern von Aggregation. Wir bieten eine Bandbreite an qualitativ hochwertigen Stabilisatoren, Puffern und Salzen für eine erfolgreiche Aufreinigung und Formulierung Ihrer Biomoleküle. Speziell für Hochrisikoanwendungen entwickelt weisen sie einen geringen Anteil an biologischer Belastung und Endotoxinen auf.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Saccharose wird als Stabilisator für die Formulierung von Biomolekülen verwendet.
Wir haben ein neues Herstellungsverfahren auf Filtrationsbasis entwickelt, das zu einer Saccharosequalität mit einzigartigen Qualitätsmerkmalen führt: Sucrose EMPROVE® Expert Ph Eur, ChP, JP, NF weist einen niedrigen Endotoxingehalt sowie einen erheblich reduzierten Gehalt an nanopartikulären Verunreinigungen auf, die die Stabilität von Biomolekülformulierungen negativ beeinflussen können. Damit ist es die ideale Wahl für Ihre Hochrisikoanwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Weinbuch et al.
Pharmaceutical research, 34(12), 2910-2921 (2017-10-27)
To investigate the effect of nanoparticulate impurities (NPIs) isolated from pharmaceutical-grade sucrose, on the stability of monoclonal antibodies (mAbs). NPIs were purified from pharmaceutical-grade sucrose and spiked into trastuzumab, rituximab, infliximab, and cetuximab formulations. The stability of the mAbs as
Daniel Weinbuch et al.
Pharmaceutical research, 32(7), 2419-2427 (2015-01-30)
In the present study we investigated the root-cause of an interference signal (100-200 nm) of sugar-containing solutions in dynamic light scattering (DLS) and nanoparticle tracking analysis (NTA) and its consequences for the analysis of particles in biopharmaceutical drug products. Different
Artikel
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Protokolle
This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.