Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 176.00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 465.00 |
10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'790.00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 6'170.00 |
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
>98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description phyproof® Reference Substance |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form powder | form - |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source non-animal source | biological source - |
| assay >98.5% | assay ≥99.5% (NT) | assay 98.5-101.0% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| impurities endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested | impurities ≤0.3% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test | impurities endotoxin, tested | impurities - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) peptide synthesis | application(s) agriculture | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?