Fortfahren mit
1.01587
L-Arginin
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Synonym(e):
L-Arginin, Arg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 328.00
3 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 793.00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’230.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-811-1
MDL number:
CHF 328.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
238 °C (decomposition)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCCN=C(N)N)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Arginin hat verschiedene Anwendungen in der biopharmazeutischen Herstellung, zum Beispiel als Additiv für die Proteinfaltung, Aggregatunterbindung, Viskositätsverringerung und als Puffer für die Chromatografie.
Aufgrund seiner geringen Grenzwerte für Mikroben und Endotoxine ist L-Arginin Emprove® Expert für hochriskante Anwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A12700001.015421042500
L-Arginin EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginin
Arginin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
Arginin
L-Arginin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-Arginin
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
ChP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.