1.00990
Ethanol
dried (max. 0.01% H2O)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Aceton (GC): ≤ 0,01 %
Methanol (GC): ≤ 0,05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0,01 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C