Wichtige Dokumente
H-073
25-Hydroxyvitamin D2 -Lösung
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
25-Hydroxyvitamin D2 -Lösung
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
50 μg/mL in ethanol
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
CCCC(O)CC.CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(CCCC12C)\C=C\C=C/C=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
InChIKey
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das stabile, quantitative Lösungsformat hat bedeutende Anwendungsvorteile, beispielsweise Materialersparnis, effizientere Arbeitsabläufe und praktische Anwendung. Das lagerstabile Format Snap-N-Spike® erspart dem Labor das aufwändige Einwägen und bietet die Möglichkeit, Dotierungen mit bekannter Analytenkonzentration der gewählten Matrix unmittelbar vor der Verwendung vorzunehmen.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vitamin D deficiency affects bone health, highlighting its vital role in calcium absorption and bone growth.
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components