Merck
H-160
Supelco
24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
24-Hydroxycalcidiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Beschreibung
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT)
Format
single component solution
Lagertemp.
-65 to -96°C
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)