Merck
900600P
Avanti
PhotoClick Sphingosin
Avanti Research - A Croda Brand 900600P, powder
Synonym(e):
(2S,3R,E)-2-Amino-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1,3-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H33 N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.48
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (900600P-100ug))
pkg of 1 × 250 μg (with stopper and crimp cap (900600P-250ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 900600P
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C
InChI
1S/C19H33N3O2/c1-2-3-11-14-19(21-22-19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-18(24)17(20)16-23/h1,10,13,17-18,23-24H,3-9,11-12,14-16,20H2/b13-10+/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
CNCJUDANJBAFRY-WOKGBUJHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
PhotoClick Sphingosin wird als metabolischer Vorläufer von komplexen Sphingolipiden verwendet, um Sphingolipide in kultivierten Zellen direkt zu visualisieren.
Verpackung
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (900600P-100 μg)
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (900600P-250 μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monitoring Sphingolipid Trafficking in Cells using Fluorescence Microscopy
Sundberg EL, et al.
Current Protocols in Cell Biology, 82(1), e67-e67 (2019)