513660
Luperox® TBEC, tert-Butylperoxy-2-ethylhexylcarbonat
95%
Synonym(e):
tert.-Butylperoxy-2-ethylhexylcarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup