Wichtige Dokumente
900603P
Avanti
PhotoClick GM1 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 500 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C4)[C@H]3O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]6O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)