776130
3-Azido-1-propanol
≥96%
Synonym(e):
1-Azidopropan-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.461
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
InChIKey
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ausgangsstoff bei der Synthese heterozyklischer Verbindungen wie Dihydrooxazinen
- Reagenz bei der Synthese von heterofunktionalen Polyestern durch 1,3-dipolare Cycloaddition
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.