Wichtige Dokumente
860911L
Avanti
16:0-19:2-16:0 TG-D5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,3-dihexadecanoyl-2-nonadeca-10Z,13Z-dienoyl-glycerol-d5
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)