Wichtige Dokumente
840022C
Avanti
Brain PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840022C
Synonym(e):
L-α-phosphatidylethanolamine (Brain, Porcine)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (840022C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840022C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 840022C
Konzentration
10 mg/mL (840022C-25mg)
25 mg/mL (840022C-200mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,39H,3-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b20-18-/t39-/m1/s1
InChIKey
JQKOHRZNEOQNJE-DJEJVYNPSA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)