Wichtige Dokumente
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
InChIKey
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)