Wichtige Dokumente
860900C
Avanti
14:0-16:1-14:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860900C
Synonym(e):
1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (860900C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860900C
Konzentration
1 mg/mL (860900C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
JJUUQTPTIFXQFZ-RZCIEKIASA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)