Wichtige Dokumente
860688P
Avanti
14:0 SM (d18:1/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P, powder
Synonym(e):
N-myristoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860688P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C37H75N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-22-24-26-28-30-36(40)35(34-45-46(42,43)44-33-32-39(3,4)5)38-37(41)31-29-27-25-23-20-17-15-13-11-9-7-2/h28,30,35-36,40H,6-27,29,31-34H2,1-5H3,(H-,38,41,42,43)/b30-28+/t35-,36+/m0/s1
InChIKey
KYICBZWZQPCUMO-PSALXKTOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)