Wichtige Dokumente
792519C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PE - IsoPure
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
InChIKey
DVXMEPWDARXHCX-OTMQOFQLSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)