Merck
610032
Avanti
Plunger Assembly (1000 μL)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Plunger Assembly, Plunger Assembly for 1000μL Hamilton Syringe
Größe auswählen
1 EA
CHF 47.20
CHF 47.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 47.20
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NB.03
CHF 47.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)