Merck
Z247308
Coors Büchner-Trichter
capacity 25 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 61.60
CHF 61.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 61.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 61.60
Check Cart for Availability
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66239
Höhe
100 mm
Kapazität
25 mL
Plattendurchm.
43 mm
Durchmesser
32 mm, perforated
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)