Merck
Z546461
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnel, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 68.00
CHF 68.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 68.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 68.00
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
20 mm
Trichterkapazität
15 mL
Schaftdurchm.
10 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1