Merck
Z419893
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 150 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 37.10
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 37.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14609-0000
Kapazität
150 mL
Plattendurchm.
70 mm
Plattenrand H
51 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus einem Stück gefertigt, Frittenplatte grob. Mit und ohne Rundfilter zu verwenden. Maximale Arbeitstemperatur: 52°C (125°F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)