Merck
Z247421
Coors Hirsch Trichter
capacity ~10 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 50.00
CHF 50.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 50.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 50.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
Filter Paper Diameter (mm): 13
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66297
Kapazität
~10 mL
Plattendurchm.
11.5 mm
Oberteil AD
45 mm
Durchmesser
8.5 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan mit fester perforierter Platte, ganz glasiert, ausser Rand.
Anwendung
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)