Merck
Z247324
Coors Büchner-Trichter
capacity 120 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 96.40
CHF 96.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 96.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 96.40
Check Cart for Availability
Beschreibung
For Filter Paper Diameter (mm): 70
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66242
Höhe
130 mm
Kapazität
120 mL
Plattendurchm.
83 mm
Durchmesser
60 mm, perforated
Allgemeine Beschreibung
Porzellan, mit fester Lochplatte. Glasierte Oberfläche
Anwendung
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)